Tlačiť
3,4-Methylenedioxycinnamic acid predominantly trans 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)acrylic acid, 3-Piperonylacrylic acid, 3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)acrylic acid
A10122.14 A10122.22 A10122.36
A10122.14EA 81.03 EUR
A10122.14 A10122.22 A10122.36
3,4-Methylenedioxycinnamic acid predominantly trans 99%
3,4-Methylenedioxycinnamic acid
Purity: 99% CAS No.: 2373-80-0 Molecular Formula: C10H8O4 Formula Weight: 192.17 Melting Point: ca 243° dec. Beilstein Reference: 84599 MDL No.: MFCD00005837
Vzorec: C₁₀H₈O₄
Teplota tavenia: ∼ 243 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005837
Číslo CAS: 2373-80-0
EINECS: 219-151-0