3,4-Methylenedioxycinnamic acid predominantly trans 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
3-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)acrylic acid, 3-Piperonylacrylic acid, 3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)acrylic acid
A10122.14
A10122.22
A10122.36
A10122.14EA
81.03
EUR
A10122.14
A10122.22
A10122.36
3,4-Methylenedioxycinnamic acid predominantly trans 99%
3,4-Methylenedioxycinnamic acid
Purity: 99%
CAS No.: 2373-80-0
Molecular Formula: C10H8O4
Formula Weight: 192.17
Melting Point: ca 243° dec.
Beilstein Reference: 84599
MDL No.: MFCD00005837
Vzorec:
C₁₀H₈O₄ Teplota tavenia: ∼ 243 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005837 Číslo CAS: 2373-80-0 EINECS: 219-151-0 |