Zinc molybdate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Zinc molybdenum oxide
89937.06
89937.14
89937.06EA
93.06
EUR
89937.06
89937.14
Zinc molybdate ≥98%
Zinc molybdate
Purity: 98%
CAS No.: 13767-32-3
Molecular Formula: ZnMoO4
Formula Weight: 225.32
Physical Form: Powder
Melting Point:
Vzorec:
MoO₄Zn Mw: 225.326 g/mol Teplota tavenia: >700 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049622 Číslo CAS: 13767-32-3 EINECS: 237-377-8 |