Tlačiť
Calcium pyrophosphate ≥96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
89836.30 89836.A1 89836.A7
89836.30EA 40.91 EUR
89836.30 89836.A1 89836.A7
Calcium pyrophosphate ≥96%
Calcium pyrophosphate
Purity: 96% min CAS No.: 7790-76-3 Molecular Formula: Ca2P2O7 Formula Weight: 254.10 Physical Form: Powder Density: 3.09 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1230° MDL No.: MFCD00015983
Vzorec: Ca₂O₇P₂
Teplota tavenia: 1230 °C
Hustota: 3,09
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015983
Číslo CAS: 7790-76-3
EINECS: 232-221-5