Calcium pyrophosphate ≥96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
89836.30
89836.A1
89836.A7
89836.30EA
40.91
EUR
89836.30
89836.A1
89836.A7
Calcium pyrophosphate ≥96%
Calcium pyrophosphate
Purity: 96% min
CAS No.: 7790-76-3
Molecular Formula: Ca2P2O7
Formula Weight: 254.10
Physical Form: Powder
Density: 3.09
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1230°
MDL No.: MFCD00015983
Vzorec:
Ca₂O₇P₂ Teplota tavenia: 1230 °C Hustota: 3,09 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00015983 Číslo CAS: 7790-76-3 EINECS: 232-221-5 |