Tlačiť
Tin(II) pyrophosphate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
89785.30 89785.18
89785.30EA 196.95 EUR
89785.30 89785.18
Tin(II) pyrophosphate
Tin(II) pyrophosphate
CAS No.: 15578-26-4 Molecular Formula: Sn2P2O7 Formula Weight: 411.32 Physical Form: Powder Density: 4.009 Melting Point: 400° dec. Solubility: Insoluble in water MDL No.: MFCD00049544
Vzorec: O₇P₂Sn₂
Teplota tavenia: 400 °C (rozkl.)
Hustota: 4,009
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049544
Číslo CAS: 15578-26-4
EINECS: 239-635-5
Merck Index: 14,8788