Tin(II) pyrophosphate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
89785.30
89785.18
89785.30EA
196.95
EUR
89785.30
89785.18
Tin(II) pyrophosphate
Tin(II) pyrophosphate
CAS No.: 15578-26-4
Molecular Formula: Sn2P2O7
Formula Weight: 411.32
Physical Form: Powder
Density: 4.009
Melting Point: 400° dec.
Solubility: Insoluble in water
MDL No.: MFCD00049544
Vzorec:
O₇P₂Sn₂ Teplota tavenia: 400 °C (rozkl.) Hustota: 4,009 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049544 Číslo CAS: 15578-26-4 EINECS: 239-635-5 Merck Index: 14,8788 |