Titanium(IV) isobutoxide
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
89455.18
89455.30
89455.A1
89455.18EA
56.16
EUR
89455.18
89455.30
89455.A1
Titanium(IV) isobutoxide
Titanium(IV) isobutoxide
CAS No.: 681-98-1
Molecular Formula: C16H36O4Ti
Formula Weight: 340.34
Flash Point: 77°(171°F)
Physical Form: Melt
Density: 1.02
Refractive Index: 1.4950
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Yellow
Boiling Point: 296°
MDL No.: MFCD00015045
Vzorec:
C₁₆H₃₆O₄Ti Mw: 340.34 g/mol Teplota varu: 296 °C Hustota: 1.02 Teplota vzplanutia: 77 °C (171 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00015045 Číslo CAS: 681-98-1 |