Tlačiť
Titanium(IV) isobutoxide
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
89455.18 89455.30 89455.A1
89455.18EA 56.16 EUR
89455.18 89455.30 89455.A1
Titanium(IV) isobutoxide
Titanium(IV) isobutoxide
CAS No.: 681-98-1 Molecular Formula: C16H36O4Ti Formula Weight: 340.34 Flash Point: 77°(171°F) Physical Form: Melt Density: 1.02 Refractive Index: 1.4950 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Yellow Boiling Point: 296° MDL No.: MFCD00015045
Vzorec: C₁₆H₃₆O₄Ti
Mw: 340.34 g/mol
Teplota varu: 296 °C
Hustota: 1.02
Teplota vzplanutia: 77 °C (171 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015045
Číslo CAS: 681-98-1