Tlačiť
Sodium isopropoxide
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
89446.06 89446.14 89446.22
89446.06EA 89.33 EUR
89446.06 89446.14 89446.22
Sodium isopropoxide
Sodium isopropoxide
CAS No.: 683-60-3 Molecular Formula: C3H7NaO Formula Weight: 82.08 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: White Melting Point: 70-75° UN No.: UN3206 MDL No.: MFCD00061566
Vzorec: C₃H₇NaO
Mw: 82.078 g/mol
Teplota tavenia: 70…75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061566
Číslo CAS: 683-60-3
EINECS: 211-673-7
ADR: 4.2 II