Tlačiť
Aluminum di(isopropoxide)acetoacetic ester chelate (≥9,6% Al)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
89350.22 89350.36
89350.22EA 104.29 EUR
89350.22 89350.36
Aluminum di(isopropoxide)acetoacetic ester chelate (≥9,6% Al)
Aluminum di(isopropoxide)acetoacetic ester chelate
Purity: 9.6% min CAS No.: 14782-75-3 Molecular Formula: C12H23AlO5 Formula Weight: 274.3 Flash Point: 50°(122°F) Physical Form: Liquid Density: 1.05 Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Alcohol-like UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00135521
Vzorec: C₁₂H₂₃AlO₅
Hustota: 1,05
Teplota vzplanutia: 50 °C (122 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00135521
Číslo CAS: 14782-75-3
EINECS: 238-851-7
ADR: 3,III