Tetraammineplatinum(II) nitrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
88960.03
88960.06
88960.03EA
242.28
EUR
88960.03
88960.06
Tetraammineplatinum(II) nitrate
Tetraammineplatinum(II) nitrate
CAS No.: 20634-12-2
Molecular Formula: H12N6O6Pt
Formula Weight: 387.21
Physical Form: Powder/chunks
Appearance: White
Melting Point: 262° dec.
UN No.: UN1477
MDL No.: MFCD00011624
Vzorec:
H₁₂N₆O₆Pt Teplota tavenia: 262 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011624 Číslo CAS: 20634-12-2 EINECS: 243-929-9 ADR: 5.1,III |