Tlačiť
Tetraammineplatinum(II) nitrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
88960.03 88960.06
88960.03EA 242.28 EUR
88960.03 88960.06
Tetraammineplatinum(II) nitrate
Tetraammineplatinum(II) nitrate
CAS No.: 20634-12-2 Molecular Formula: H12N6O6Pt Formula Weight: 387.21 Physical Form: Powder/chunks Appearance: White Melting Point: 262° dec. UN No.: UN1477 MDL No.: MFCD00011624
Vzorec: H₁₂N₆O₆Pt
Teplota tavenia: 262 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011624
Číslo CAS: 20634-12-2
EINECS: 243-929-9
ADR: 5.1,III