Tlačiť
Lithium trifluoroacetate monohydrate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
88938.09 88938.18
88938.09EA 63.29 EUR
88938.09 88938.18
Lithium trifluoroacetate monohydrate ≥97%
Lithium trifluoroacetate monohydrate
Purity: 97% CAS No.: 2923-17-3 Molecular Formula: C2F3LiO2.H2O Formula Weight: 137.97 (119.96anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00149663
Vzorec: C₂F₃LiO₂·H₂O
Mw: 137.97 g/mol (119.96 anhy)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149663
Číslo CAS: 2923-17-3
EINECS: 220-878-0
OSN: 2811
ADR: 6.1 II