Tlačiť
Iron nickel oxide, tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Nickel ferrite
88530.09 88530.18
88530.09EA 89.45 EUR
88530.09 88530.18
Iron nickel oxide, tech.
Iron nickel oxide
CAS No.: 12168-54-6 Molecular Formula: NiFe2O4 Formula Weight: 234.39 Physical Form: Powder Density: 5.368 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016254
Vzorec: NiFe₂O₄
Mw: 234.39 g/mol
Hustota: 5.368
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016254
Číslo CAS: 12168-54-6
EINECS: 235-335-3