Aluminum silicon ≥99% (metals basis), powder -325 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
88322.22
88322.36
88322.22EA
150.42
EUR
88322.22
88322.36
Aluminum silicon ≥99% (metals basis), powder -325 mesh
Aluminum silicon
Purity: 99%
CAS No.: 11145-27-0
Molecular Formula: Al:Si; 88:12 wt%
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
UN No.: UN1398
MDL No.: MFCD00143595
Vzorec:
Al:Si (88:12%) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00143595 Číslo CAS: 11145-27-0 OSN: 1398 ADR: 4.3,III |