Tlačiť
Tetrahydroboritan sodný 4.4 M in aqueous solution stable
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
87659.AE 87659.AP 87659.K3
87659.AEEA 43.66 EUR
87659.AE 87659.AP 87659.K3
Tetrahydroboritan sodný 4.4 M in aqueous solution stable
Tetrahydroboritan sodný
CAS No.: 16940-66-2 Molecular Formula: BH4Na Formula Weight: 37.83 Physical Form: Liquid Density: 1.4 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless UN No.: UN3320 MDL No.: MFCD00003518
Vzorec: NaBH₄
Mw: 37.83
Teplota tavenia: 400
Hustota: 1.4
Teplota vzplanutia: 69
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003518
Číslo CAS: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
OSN: 3320
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08664