Oxid železitý ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Ferric oxide, Ferric Oxide, (iron(III) oxide), Diiron trioxide
47247.A1
47247.18
47247.30
47247.A1EA
1055.76
EUR
47247.A1
47247.18
47247.30
Oxid železitý ≥99.9% (metals basis)
Oxid železitý
Purity: 99.9%
CAS No.: 1309-37-1
Molecular Formula: Fe2O3
Formula Weight: 159.69
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 1565°
MDL No.: MFCD00011008
Vzorec:
Fe₂O₃ Teplota tavenia: 1565 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011008 Číslo CAS: 1309-37-1 EINECS: 215-168-2 Merck Index: 14,4028 |