Oxid ceričitý 20% in water, nanoparticle dispersion <5.0nm APS Number Weighted, high pH
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Ceric oxide, Cerium dioxide
47240.22
47240.36
47240.22EA
265.94
EUR
47240.22
47240.36
Oxid ceričitý 20% in water, nanoparticle dispersion <5.0nm APS Number Weighted, high pH
Oxid ceričitý
CAS No.: 1306-38-3
Molecular Formula: CeO2
Formula Weight: 172.12
Physical Form: Liquid
Density: 1.23
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
pH: 8.0
MDL No.: MFCD00010933
Vzorec:
CeO₂ Hustota: 1,23 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010933 Číslo CAS: 1306-38-3 EINECS: 215-150-4 |