Tlačiť
Škrob, rozpustný 1% w/v aqueous solution Iodometric Titrations
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
47209.AP 47209.K2 47209.K7 47209.M4
47209.APEA 42.86 EUR
47209.AP 47209.K2 47209.K7 47209.M4
Škrob, rozpustný 1% w/v aqueous solution Iodometric Titrations
Škrob, rozpustný
CAS No.: 9005-84-9 Physical Form: Liquid for iodometric titrations MDL No.: MFCD00082026
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
Mw: 162.14
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082026
Číslo CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 14,8799