Tlačiť
Iron, plasma standard solution, Fe 1000 µg/ml, Specpure®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
47206.AD 47206.AE 47206.AP
47206.ADEA 89.85 EUR
47206.AD 47206.AE 47206.AP
Iron, plasma standard solution, Fe 1000 µg/ml, Specpure®
Standardy Standardy kationické Standardy - železo
Molecular Formula: (Fe(NO₃)₃).9H₂O in 5% HNO₃
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00010999