Tlačiť
Scandium(III) bromide, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Ampuled under argon
47199.03 47199.06
47199.03EA 253.15 EUR
47199.03 47199.06
Scandium(III) bromide, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Scandium(III) bromide
Purity: 99.99% CAS No.: 13465-59-3 Molecular Formula: ScBr3 Formula Weight: 284.67 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00016324
Vzorec: Br₃Sc
Mw: 284.67
Teplota tavenia: 969
Hustota: 3.91
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016324
Číslo CAS: 13465-59-3
EINECS: 236-699-6