Dibismuth triselenide ≥99.995% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
47198.03
47198.06
47198.03EA
65.29
EUR
47198.03
47198.06
Dibismuth triselenide ≥99.995% (metals basis)
Dibismuth triselenide
Purity: 99.999%
CAS No.: 12068-69-8
Molecular Formula: Bi2Se3
Formula Weight: 654.84
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 6.82
Melting Point: 710°
UN No.: UN3283
MDL No.: MFCD00014200
Vzorec:
Bi₂Se₃ Mw: 654.84 Teplota tavenia: 710 °C Hustota: 6.82 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014200 Číslo CAS: 12068-69-8 EINECS: 235-104-7 OSN: 3283 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,1278 |