Tlačiť
Lutetium tribromide, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Ampuled under argon
47190.03 47190.06
47190.03EA 105.9 EUR
47190.03 47190.06
Lutetium tribromide, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Lutetium tribromide
Purity: 99.99% CAS No.: 14456-53-2 Molecular Formula: LuBr3 Formula Weight: 414.68 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049965
Vzorec: Br₃Lu
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049965
Číslo CAS: 14456-53-2
EINECS: 238-446-5