Tlačiť
Lanthanum(III) iodide, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Ampuled under argon
47184.03 47184.06
47184.03EA 102.29 EUR
47184.03 47184.06
Lanthanum(III) iodide, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Vzorec: I₃La
Teplota tavenia: 772 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049470
Číslo CAS: 13813-22-4
EINECS: 237-465-6