Tlačiť
Chlorid ruthenitý Ru ≥ 47,7%, anhydrous
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ruthenium trichloride
47182.04 47182.09
47182.04EA 181.45 EUR
47182.04 47182.09
Chlorid ruthenitý Ru ≥ 47,7%, anhydrous
Chlorid ruthenitý
CAS No.: 10049-08-8 Molecular Formula: Cl3Ru Formula Weight: 207.43 Physical Form: Powder Density: 3.110 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Black Odour: Pungent Melting Point: 500° dec. UN No.: UN3260 MDL No.: MFCD00011208
Vzorec: Cl₃Ru
Mw: 207.43
Teplota tavenia: >500 °C (rozkl.)
Hustota: 3.110
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011208
Číslo CAS: 10049-08-8
EINECS: 233-167-5
OSN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 14,8302