Tlačiť
Holmium(III) chloride, ultra dry ≥99.95% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Ampuled under argon
47178.06 47178.14
47178.06EA 300.44 EUR
47178.06 47178.14
Holmium(III) chloride, ultra dry ≥99.95% (metals basis)
Holmium(III) chloride
Purity: 99.95% CAS No.: 10138-62-2 Molecular Formula: HoCl3 Formula Weight: 271.29 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 3.70 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 718° MDL No.: MFCD00011051
Vzorec: Cl₃Ho
Teplota tavenia: 718 °C
Hustota: 3,70
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011051
Číslo CAS: 10138-62-2
EINECS: 233-387-1
Merck Index: 14,4727