Tlačiť
Chromium (II) chloride ≥99.9% (metals basis) -80 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Chromium dichloride
47176.03 47176.06 47176.14
47176.03EA 75.31 EUR
47176.03 47176.06 47176.14
Chromium (II) chloride ≥99.9% (metals basis) -80 mesh
Chromium(II) chloride
Purity: 99.9% CAS No.: 10049-05-5 Molecular Formula: Cl2Cr Formula Weight: 122.9 Physical Form: -80 Mesh Powder Density: 2.878 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Grey Odour: Odourless Melting Point: 824° UN No.: UN3260 MDL No.: MFCD00010947
Vzorec: Cl₂Cr
Mw: 122.9
Teplota varu: 1302
Teplota tavenia: 824 °C
Hustota: 2.878
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010947
Číslo CAS: 10049-05-5
EINECS: 233-163-3
OSN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 14,2244