Tlačiť
Bismuth(III) bromide, anhydrous ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
47175.03 47175.06
47175.03EA 131.78 EUR
47175.03 47175.06
Bismuth(III) bromide, anhydrous ≥99.999% (metals basis)
Bismuth(III) bromide
Purity: 99.999% CAS No.: 7787-58-8 Molecular Formula: BiBr3 Formula Weight: 448.71 Physical Form: Powder Density: 5.72 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Yellow Odour: Acidic Melting Point: 218° Boiling Point: 453° UN No.: UN3260 MDL No.: MFCD00014195
Vzorec: BiBr₃
Mw: 448.69
Teplota varu: 453 °C
Teplota tavenia: 218 °C
Hustota: 5.72
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014195
Číslo CAS: 7787-58-8
EINECS: 232-121-1
OSN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,01299