Tlačiť
Wolfram, gauze woven from wire 150 mesh woven from 0.02mm (0.0008in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
47167.GT 47167.FL
47167.GTEA 436.42 EUR
47167.GT 47167.FL
Wolfram, gauze woven from wire 150 mesh woven from 0.02mm (0.0008in)
Tungsten
CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00011461
Vzorec: W
Mw: 183.84
Teplota varu: 5660
Teplota tavenia: 3410
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011461
Číslo CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945