Zlato 99,999 Metals basis, wire, Premion® Ø 0.5 mm (0.02 in), annealed
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
47160.BS
47160.BW
47160.CB
47160.BSEA
171.84
EUR
47160.BS
47160.BW
47160.CB
Zlato 99,999 Metals basis, wire, Premion® Ø 0.5 mm (0.02 in), annealed
Zlato
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈3.79g/m
Appearance: Gold
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Mw: 196.97 Teplota varu: 2800 Teplota tavenia: 1063 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003436 Číslo CAS: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |