Tlačiť
Neodymium triiodide, ultra dry ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Ampuled under argon
47157.03 47157.06
47157.03EA 183.31 EUR
47157.03 47157.06
Neodymium triiodide, ultra dry ≥99.9% (metals basis)
Neodymium triiodide
Purity: 99.9% CAS No.: 13813-24-6 Molecular Formula: NdI3 Formula Weight: 524.95 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Moisture and Light Sensitive Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016248
Vzorec: I₃Nd
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016248
Číslo CAS: 13813-24-6
EINECS: 237-467-7