Iridium, černý ≥99.95% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
47150.ME
47150.04
47150.09
47150.MEEA
561.97
EUR
47150.ME
47150.04
47150.09
Iridium, černý ≥99.95% (metals basis)
Iridium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-88-5
Physical Form: S.A. 20-30m2/g
Appearance: Black
UN No.: UN3089
MDL No.: MFCD00011062
Vzorec:
Ir Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011062 Číslo CAS: 7439-88-5 EINECS: 231-095-9 OSN: 3089 ADR: 4.1,III |