Tlačiť
Gallium triiodide, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Ampuled under argon
47148.03 47148.06 47148.14
47148.03EA 121.54 EUR
47148.03 47148.06 47148.14
Gallium triiodide, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Gallium triiodide
Purity: 99.999% CAS No.: 13450-91-4 Molecular Formula: GaI3 Formula Weight: 450.43 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 4.15 Sensitivity: Moisture and Light Sensitive Appearance: Yellow-green Melting Point: 212° Boiling Point: 345° subl. UN No.: UN3260 MDL No.: MFCD00016107
Vzorec: GaI₃
Teplota varu: 345 °C (subl.)
Teplota tavenia: 212 °C
Hustota: 4,15
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016107
Číslo CAS: 13450-91-4
EINECS: 236-611-6
OSN: 3260
ADR: 8,II