Platina ≥99.9% (metals basis), amorphous powder APS 2.0-8.0 micron
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Platinium
47145.03
47145.06
47145.03EA
489.49
EUR
47145.03
47145.06
Platina ≥99.9% (metals basis), amorphous powder APS 2.0-8.0 micron
Platina
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: S.A. 0.5-1.5m2/g, Tap density 0.5-2.5g/cm3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Vzorec:
Pt Mw: 195.08 Teplota varu: 3827 Teplota tavenia: 1769 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011179 Číslo CAS: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Index: 12,07689 |