Tlačiť
Oxid železnato-železitý 97%, nanopowder
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
47141.14 47141.22 47141.36
47141.14EA 64.58 EUR
47141.14 47141.22 47141.36
Oxid železnato-železitý 97%, nanopowder
Oxid železnato-železitý
Purity: 97% CAS No.: 1317-61-9 Molecular Formula: Fe3O4 Formula Weight: 231.54 Physical Form: 50-100nm APS Powder, S. A. 20-50m2/g Density: 5.2 Refractive Index: 3.0 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1538° MDL No.: MFCD00011010
Vzorec: Fe₃O₄
Teplota tavenia: 1538 °C
Hustota: 5,2
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011010
Číslo CAS: 1317-61-9
EINECS: 215-277-5
Merck Index: 14,4040