Dysprosium(III) bromide, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Ampuled under argon
Purity: 99.99%
CAS No.: 14456-48-5
Molecular Formula: DyBr3
Formula Weight: 402.23
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 881°
Boiling Point: 1480°
MDL No.: MFCD00016069
Vzorec:
Br₃Dy Teplota varu: 1480 °C Teplota tavenia: 881 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016069 Číslo CAS: 14456-48-5 EINECS: 238-443-9 |