Paladium 1% on carbon, granule, reduced
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
46462.14
46462.22
46462.36
46462.14EA
181.71
EUR
46462.14
46462.22
46462.36
Paladium 1% on carbon, granule, reduced
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: 3mm (0.13in) Pellets
MDL No.: MFCD00011167
Vzorec:
Pd Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03457879 Číslo CAS: 7440-05-3 |