Polyethylene glycol monomethyl ether methanesulphonate, M.W. 1,000
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
46437.03
46437.06
46437.03EA
117.93
EUR
46437.03
46437.06
Polyethylene glycol monomethyl ether methanesulphonate, M.W. 1,000
Polyethylene glycol monomethyl ether methanesulphonate
CAS No.: 175172-61-9
Molecular Formula: CH3(OCH2CH2)nOSO2CH3
Physical Form: Granular solid
Appearance: White to off-white
MDL No.: MFCD03100948
Vzorec:
CH₃(OCH₂CH₂)nOSO₂CH₃ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03100948 Číslo CAS: 175172-61-9 |