Tlačiť
Oxid hlinitý, Drysphere®, without indicator
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
46093.A1 46093.30
46093.A1EA 140.79 EUR
46093.A1 46093.30
Oxid hlinitý, Drysphere®, without indicator
Oxid hlinitý
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 3.175mm Spheres Refractive Index: 1.765 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2045° Boiling Point: 2980° MDL No.: MFCD00003424
Vzorec: Al₂O₃
Mw: 101.96
Teplota varu: 2980 °C
Teplota tavenia: 2045 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003424
Číslo CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356