Tlačiť
Oxid hlinitý bazický for TLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
46001.22 46001.36
46001.22EA 53.68 EUR
46001.22 46001.36
Oxid hlinitý bazický for TLC
Aluminium oxide basic
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 5-15 Micron APS Powder Refractive Index: 1.765 Appearance: White to pale pink Odour: Odourless Melting Point: 2045° Boiling Point: 2980° MDL No.: MFCD00003424
Vzorec: Al₂O₃
Mw: 101.96 g/mol
Teplota varu: 2980 °C
Teplota tavenia: 2045 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003424
Číslo CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356