Tlačiť
Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(0) (16,7% Pd)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
46000.MD 46000.03
46000.MDEA 157.02 EUR
46000.MD 46000.03
Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(0) (16,7% Pd)
Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(0)
CAS No.: 1233717-68-4 Molecular Formula: C32H56N2P2Pd Formula Weight: 637.18 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Off-white MDL No.: MFCD15071402
Vzorec: C₃₂H₅₆N₂P₂Pd
Mw: 637.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15071402
Číslo CAS: 1233717-68-4