Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(0) (16,7% Pd)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
46000.MD
46000.03
46000.MDEA
157.02
EUR
46000.MD
46000.03
Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(0) (16,7% Pd)
Bis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(0)
CAS No.: 1233717-68-4
Molecular Formula: C32H56N2P2Pd
Formula Weight: 637.18
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Off-white
MDL No.: MFCD15071402
Vzorec:
C₃₂H₅₆N₂P₂Pd Mw: 637.18 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD15071402 Číslo CAS: 1233717-68-4 |