Tlačiť
Oxid hlinitý kyselý HPLC flash grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
45956.22 45956.36
45956.22EA 58.97 EUR
45956.22 45956.36
Oxid hlinitý kyselý HPLC flash grade
Oxid hlinitý kyselý
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 32-63 Micron APS Powder Refractive Index: 1.765 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2045° Boiling Point: 2980° MDL No.: MFCD00003424
Vzorec: Al₂O₃
Teplota varu: 2980 °C
Teplota tavenia: 2045 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003424
Číslo CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356