Tlačiť
poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) regiorandom
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: P3HT
45906.MC 45906.ME
45906.MCEA 155.64 EUR
45906.MC 45906.ME
poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) regiorandom
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
CAS No.: 104934-50-1 Physical Form: Powder/chunks Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Brown MDL No.: MFCD00217686
Vzorec: C₁₂H₂₀S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00217686
Číslo CAS: 104934-50-1