Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0) ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
45792.MD
45792.03
45792.MDEA
177.7
EUR
45792.MD
45792.03
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0) ≥97%
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0)
Purity: 97% min
CAS No.: 33309-88-5
Molecular Formula: C36H66P2Pd
Formula Weight: 667.29
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Off-white
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD01073796
Vzorec:
C₃₆H₆₆P₂Pd Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01073796 Číslo CAS: 33309-88-5 |