Polyethyleneimine, M.W. 1,200 ≥99%, branched
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
45594.14
45594.22
45594.36
45594.14EA
55.35
EUR
45594.14
45594.22
45594.36
Polyethyleneimine, M.W. 1,200 ≥99%, branched
Polyethyleneimine
Purity: 99%
CAS No.: 9002-98-6
Molecular Formula: (-NHCH2CH2-)x(-N(CH2CH2NH2)CH2CH2-)y
Physical Form: Liquid
Appearance: Pale yellow
Odour: Amine-like
MDL No.: MFCD00803910
Vzorec:
(CH2CH2NH)n Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00084427 Číslo CAS: 9002-98-6 |