Oxid kobaltnato-kobaltitý (∼3,4 - 4,5% CoO, ∼11.5 - 14.5% MoO) on alumina
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
45579.A4
45579.22
45579.36
45579.A4EA
1181.31
EUR
45579.A4
45579.22
45579.36
Oxid kobaltnato-kobaltitý (∼3,4 - 4,5% CoO, ∼11.5 - 14.5% MoO) on alumina
Oxid kobaltnato-kobaltitý
Physical Form: 2.5 mm Trilobe extrudate
Appearance: Blue
Odour: Odourless
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD01074445
Vzorec:
Co₃O₄ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01074445 Číslo CAS: 1308-06-1 OSN: 3077 ADR: 9,III |