Tlačiť
Barium dodecairon nonadecaoxide
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
45552.14 45552.22
45552.14EA 124.35 EUR
45552.14 45552.22
Barium dodecairon nonadecaoxide
Barium dodecairon nonadecaoxide
CAS No.: 12047-11-9 Molecular Formula: BaFe12O19 Formula Weight: 1111.48 Physical Form: Powder Appearance: Black Melting Point: 1315° UN No.: UN1564 MDL No.: MFCD00075637
Vzorec: BaFe₁₂O₁₉
Mw: 1111.48 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075637
Číslo CAS: 12047-11-9
EINECS: 234-974-5
ADR: 6.1 III