Tlačiť
Paladium 5% on activated carbon paste (50% water), sulfided A103038-5
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
45497.09 45497.18 45497.30
45497.09EA 0 EUR
45497.09 45497.18 45497.30
Paladium 5% on activated carbon paste (50% water), sulfided A103038-5
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD03457879
Vzorec: Pd
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011167
Číslo CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6