Tlačiť
Methyl cellulose, 15 cPs
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Cellulose methyl ether
45490.A4 45490.22 45490.36
45490.A4EA 963.75 EUR
45490.A4 45490.22 45490.36
Methyl cellulose, 15 cPs
Methyl cellulose
CAS No.: 9004-67-5 Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00081763
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081763
Číslo CAS: 9004-67-5
Merck Index: 14,6040