Tlačiť
Tetraamminepalladium(II) hydrogen carbonate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
45082.03 45082.14 45082.06
45082.03EA 158.44 EUR
45082.03 45082.14 45082.06
Tetraamminepalladium(II) hydrogen carbonate
Tetraamminepalladium(II) hydrogen carbonate
CAS No.: 134620-00-1 Molecular Formula: C2H14N4O6Pd Formula Weight: 296.58 Physical Form: Crystalline Density: 2.04 Appearance: Colourless to light yellow UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD09953449
Vzorec: C₂H₁₄N₄O₆Pd
Hustota: 2,04
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09953449
Číslo CAS: 134620-00-1
EINECS: 425-270-0
ADR: 9,III