Tlačiť
Monel® 400 alloy, wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
45065.TC 45065.TB
45065.TCEA 180.51 EUR
45065.TC 45065.TB
Monel® 400 alloy, wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Monel® 400 alloy
Physical Form: ≈0.4339g/m MDL No.: MFCD09910536