Tlačiť
Platina 70% (nominal) on high surface area advanced carbon support, HiSPEC® 13100
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
45041.06 45041.03
45041.06EA 0 EUR
45041.06 45041.03
Platina 70% (nominal) on high surface area advanced carbon support, HiSPEC® 13100
Platina
CAS No.: 7440-06-4 Appearance: Dark grey to black Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011179
Vzorec: Pt
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011179
Číslo CAS: 7440-06-4
OSN: 1325
ADR: 4.1,II