Dichloro[bis(diphenylphosphinophenyl)ether]palladium(II) (14,8% Pd)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
44977.06
44977.03
44977.06EA
564.38
EUR
44977.06
44977.03
Dichloro[bis(diphenylphosphinophenyl)ether]palladium(II) (14,8% Pd)
Dichloro[bis(diphenylphosphinophenyl)ether]palladium(II)
CAS No.: 205319-06-8
Molecular Formula: C36H28Cl2OP2Pd
Formula Weight: 715.88
MDL No.: MFCD09953446
Vzorec:
C₃₆H₂₈Cl₂OP₂Pd Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD09953446 Číslo CAS: 205319-06-8 |