Tlačiť
Dichloro[bis(diphenylphosphinophenyl)ether]palladium(II) (14,8% Pd)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
44977.06 44977.03
44977.06EA 564.38 EUR
44977.06 44977.03
Dichloro[bis(diphenylphosphinophenyl)ether]palladium(II) (14,8% Pd)
Dichloro[bis(diphenylphosphinophenyl)ether]palladium(II)
CAS No.: 205319-06-8 Molecular Formula: C36H28Cl2OP2Pd Formula Weight: 715.88 MDL No.: MFCD09953446
Vzorec: C₃₆H₂₈Cl₂OP₂Pd
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09953446
Číslo CAS: 205319-06-8